3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Apremilast Impurity 28
B24762.06 B24762.14 B24762.22
B24762.06EA 51.8 EUR InStock
B24762.06 B24762.14 B24762.22
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 1131-52-8 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD00010128
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010128
Numéro CAS: 1131-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité