3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Apremilast Impurity 28
E0835-25G E0835-5G
TCIAE0835-25GEA 88 EUR InStock
TCIAE0835-25G TCIAE0835-5G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00010128
Numéro CAS: 1131-52-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&vid=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité