cis-Jasmone
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6519.1EA 0 EUR InStock
ROTH6519.1
cis-Jasmone
cis-Jasmone
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001402
Numéro CAS: 488-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité