cis-Jasmone ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
J0003-25ML J0003-5ML
TCIAJ0003-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAJ0003-25ML TCIAJ0003-5ML
cis-Jasmone ≥92.0% (par GC)
cis-Jasmone
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00001402
Numéro CAS: 488-10-8
EINECS: 207-668-4
Merck Index: 14,05259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&vid=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité