2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1806-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1806-25G TCIAM1806-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (par GC)
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
Formule: C₁₅H₁₃BrO₂
MW: 305,1665 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200816
Numéro CAS: 114772-38-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/94/28976194.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité