2,3-Diméthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3463-1G D3463-5G
TCIAD3463-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3463-1G TCIAD3463-5G
2,3-Diméthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
2,3-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00798004
Numéro CAS: 5779-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&vid=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité