Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decacarbonyldimanganese pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20760.0001EA 106 EUR InStock
8.20760.0001 8.20760.9999
Decacarbonyldimanganese pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Decacarbonyldimanganese


Formule: C₁₀Mn₂O₁₀
MW: 389,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011115
Numéro CAS: 10170-69-1
ONU: 3467
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 152 °C
Molar Mass 389.98 g/mol
Synonyms Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
Hill Formula C10Mn2O10
Chemical Formula Mn2(CO)10


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité