2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12866.18EA 173 EUR InStock
L12866.18 L12866.09
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016583
Numéro CAS: 5896-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité