2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1653-25G B1653-5G
TCIAB1653-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1653-25G TCIAB1653-5G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00016583
Numéro CAS: 5896-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&vid=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité