Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSEW03798.1EA 0 EUR InStock
MAYBSEW03798.1 MAYBSEW03798.50 MAYBSEW03798EA
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité