Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
B2053-10G B2053-25G
TCIAB2053-10GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB2053-10G TCIAB2053-25G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9672da3ac89be328243d43649bea35a68848f6fb&vid=9672da3ac89be328243d43649bea35a68848f6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité