2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0931-25ML C0931-500ML
TCIAC0931-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAC0931-25ML TCIAC0931-500ML
2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (par GC)
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 233°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00051419
Numéro CAS: 4884-24-6
EINECS: 225-495-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&vid=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité