Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
123880250 123880050
ACRO123880250EA 93.3 EUR InStock
ACRO123880250 ACRO123880050
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique 97%
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006838
Numéro CAS: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité