Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0290-5GEA 127 EUR InStock
TCIAO0290-5G TCIAO0290-25G
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006838
Numéro CAS: 4940-39-0
Merck Index: 14,02237
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/63/28990563.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité