Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14422.03 A14422.06 A14422.14
A14422.03EA 40.1 EUR InStock
A14422.03 A14422.06 A14422.14
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique ≥98%
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 39079-62-4 Molecular Formula: C10H6O4 Formula Weight: 190.15 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1074111
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Point de fusion: 198…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017338
Numéro CAS: 39079-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité