5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1946-25G A1946-5G
TCIAA1946-25GEA 396 EUR InStock
TCIAA1946-25G TCIAA1946-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Numéro MDL: MFCD00194053
Numéro CAS: 39906-04-2
EINECS: 419-110-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=143e633880ab325ebc69251515bb9cc2fcbafdcb&vid=143e633880ab325ebc69251515bb9cc2fcbafdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité