1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B20298.06 B20298.14
B20298.06EA 62.5 EUR InStock
B20298.06 B20298.14
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% stabilisé
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Stabilized with 0.01% BHT
Purity: 97% CAS No.: 4313-57-9 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4710 Odour: Characteristic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1560168 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001538
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C
Densité: 0.838
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001538
Numéro CAS: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité