1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 597 EUR InStock
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (par GC)
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00001538
Numéro CAS: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité