Oxyde de bis(pentabromophényle)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15898209EA 76.3 EUR InStock
EHERC15898209
Oxyde de bis(pentabromophényle)
Oxyde de bis(pentabromophényle)
Formule: C₁₂Br₁₀O
Numéro MDL: MFCD00000059
Numéro CAS: 1163-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité