2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
H0757-25G H0757-5G
TCIAH0757-25GEA 158 EUR InStock
TCIAH0757-25G TCIAH0757-5G
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006272
Numéro CAS: 38116-61-9
EINECS: 253-784-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb137f3ccee7881bbd27d34c45cd7dd72e8a3793&vid=fb137f3ccee7881bbd27d34c45cd7dd72e8a3793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité