2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0812-25ML C0812-500ML C0812-100ML
TCIAC0812-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0812-25ML TCIAC0812-500ML TCIAC0812-100ML
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle ≥97.0% (par GC)
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 111°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00001411
Numéro CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&vid=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité