5-Chloro-2-(2-chlorophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2224-5GEA 106 EUR InStock
TCIAA2224-5G TCIAA2224-25G
5-Chloro-2-(2-chlorophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-(2-chlorophénoxy)aniline
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO
MW: 254,1120 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00025218
Numéro CAS: 56966-48-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/12/28930412.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité