Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-3-Phenylcyclopentanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP1509-100MGEA 168 EUR InStock
TCIAP1509-100MG
(S)-(-)-3-Phenylcyclopentanone ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-3-Phenylcyclopentanone


Formule: C₁₁H₁₂O
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD08276413
Numéro CAS: 86505-50-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/42/28992142.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -95.0 deg (C=0.5, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité