3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Thermo Scientific
MWP00055.250 MWP00055DA
MAYBMWP00055.250EA 0 EUR InStock
MAYBMWP00055.250 MAYBMWP00055DA
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173769
Numéro CAS: 1198-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité