3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3147-1G B3147-5G
TCIAB3147-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3147-1G TCIAB3147-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173769
Numéro CAS: 1198-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&vid=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité