Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
548000-100EA 121 EUR InStock
548000-100
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium, Millipore®
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
MW: 146,3 · 18,0 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité