Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour la spectroscopie d'absorption atomique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0644-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0644-25G TCIAP0644-250G
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour la spectroscopie d'absorption atomique
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
MW: 146,3 · 18,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/64/28991364.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Cadmium max. 1 ppm
Copper max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité