Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Fournisseur: SciLabware
443533 443540 443547 443554
201-0621EA 170 EUR InStock
201-0621 201-0622 201-0623 201-0624
Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For use when liquids have to be added to systems under vacuum. Double white graduated scale showing volume of liquid contained/delivered. Standard ground joint cone and socket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité