Spherical ground joints, Rotulex®
Fournisseur: SciLabware
201-8214EA 114 EUR InStock
201-8214 BIBBRF35 201-8213 201-8212 BIBBRM41 BIBBRF41 BIBBRO19 BIBBRM29 BIBBRM19 BIBBRO29 BIBBRM13 BIBBRO13 BIBBRO35 BIBBRO41
Spherical ground joints, Rotulex®
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
Made of borosilicate glass.
  • All glass and PTFE pathway is highly resistant to chemical attack
  • Can be used at temperatures up to 200 °C
  • System comprises male ball joint with PTFE covered 'O' ring which fits into a female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
Rotulex® offers a grease free spherical joint.
Informations de commande: Component parts should be ordered separately .
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité