Seringues Diamond MS
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
548-1609EA 102 EUR InStock
548-1609 548-1586 548-1587 548-1584 548-1585 548-1612 548-1634 548-1656 548-1623 548-1635 548-1624 548-1610 548-1588 548-1611 548-1622 548-1636 548-1648
Seringues Diamond MS
Seringues Seringues de chromatographie
Construite pour optimiser la sensibilité de votre analyse en masse.
  • Seringue à seuil de perte minimal
  • Réduction des interactions non-spécifiques et accroît la récupération de l'analyte
  • Aiguille amovible très souple et choix du traitement de surface
Des interactions sont possibles sur le flux d'échantillons et peuvent affecter le résultats. Les aiguilles "ultra-lisse" réduisent les interactions non spécifiques échantillon/aiguille.
Pour réduire encore plus les interactions, deux aiguilles ultra-lisse avec un traitement hydrophile ou hydrophobe sont proposées et peuvent être achetées en complément.
Aiguilles LC pour seringues 10 to 50 µl (manuel ou passeur)
Choisir la longueur 57 mm pour passeur Thermo RSH
Aiguilles LC pour seringues 100 to 500 µl (manuel ou passeur)
Choisir la longueur 57 mm pour passeur Thermo RSH
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité