Stopcocks, straight bore
Fournisseur: SciLabware
SSD102 SSD103 SSD104
BIBBSSD102EA 18.9 EUR InStock
BIBBSSD102 BIBBSSD103 BIBBSSD104
Stopcocks, straight bore
Robinets d'arrêt
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Information de livraison: Supplied complete with key retaining device.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité