Modèles moléculaires: ARN, Molymod®
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MRNA-24-PD RNA-24
SPIRMRNA-24-PDEA 0 EUR InStock
SPIRMRNA-24-PD SPIRRNA-24
Modèles moléculaires: ARN, Molymod®
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Kit de synthèse des protéines:
  • 24 bases
  • 12 ribose/phosphate
  • 4 tARN
  • 4 acides aminés
Le système Molymod est un système à double échelle original et unique de modèles moléculaires haute qualité.
Information de livraison: Protein synthesis kit with: 24 bases, 12 ribose/phophate, 4 TRNA, 4 amino acid parts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité