Pissettes, col large, personnalisables, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGW001PML WGW002PML
215-3308EA 51.5 EUR InStock
215-3308 215-3152
Pissettes, col large, personnalisables, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD blanc avec bouchon monobloc en PP
  • Impression indélébile dans 3 langues (anglais, français et allemand)
  • Étiquettes adhésives d'avertissement contre les dangers fournies
  • Bonne résistance chimique et thermique
Pissettes personnalisables avec plage d'inscription blanche.
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité