Colonnes capillaires, OPTIMA® 17
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726742.30 726742.50 726742.60 726744.25 726744.30 726744.50 726744.60 726747.10 726747.15 726747.25 726747.30 726755.30 726757.25 726757.30 726757.50 726757.60 726848.10 726022.15 726022.25 726022.30 726022.50 726022.60 726065.12 726065.25 726065.50 726066.25 726066.50 726067.25 726067.30 726067.50 726067.60 726351.25 726351.30 726351.50 726351.60 726742.25
MANA726742.30EA 590 EUR InStock
MANA726742.30 MANA726742.50 MANA726742.60 MANA726744.25 MANA726744.30 MANA726744.50 MANA726744.60 MANA726747.10 MANA726747.15 MANA726747.25 MANA726747.30 MANA726755.30 MANA726757.25 MANA726757.30 MANA726757.50 MANA726757.60 MANA726848.10 MANA726022.15 MANA726022.25 MANA726022.30 MANA726022.50 MANA726022.60 MANA726065.12 MANA726065.25 MANA726065.50 MANA726066.25 MANA726066.50 MANA726067.25 MANA726067.30 MANA726067.50 MANA726067.60 MANA726351.25 MANA726351.30 MANA726351.50 MANA726351.60 MANA726742.25
Colonnes capillaires, OPTIMA® 17
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phase.
  • Recommended application: steroids, pesticides, drug analyses
  • Maximum temperature for isothermal operation 320 °C (0,53 mm ID columns: 300 °C)
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 340 °C (0,53 mm ID columns: 320 °C)
50% phenyl – 50% methylpolysiloxane phase.
USP code: G3.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité