Spherical ground joints, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Quickfit®
201-8203EA 201 EUR InStock
201-8203 BIBBMS35UB 201-8208 BIBBFS35UB 201-8207 201-8206 201-8205 201-8204
Spherical ground joints, Quickfit®
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
Made of PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent sealing properties
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Ideal for use as flexible connectors
For the Glassblower who demands the highest quality joint.
Length: 100 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité