Colonnes capillaires, OPTIMA® 240
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726089.30 726089.50 726089.60 726090.30 726090.60 726091.25 726091.30 726091.50 726091.60 726095.30 726095.60 726096.30 726096.60
MANA726089.30EA 590 EUR InStock
MANA726089.30 MANA726089.50 MANA726089.60 MANA726090.30 MANA726090.60 MANA726091.25 MANA726091.30 MANA726091.50 MANA726091.60 MANA726095.30 MANA726095.60 MANA726096.30 MANA726096.60
Colonnes capillaires, OPTIMA® 240
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phase.
  • Recommended for FAMEs, and dioxins
  • Maximum temperature for isothermal operation 260 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 280 °C
33% cyanopropyl-methyl – 67% dimethylpolysiloxane phase.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité