Colonnes capillaires, OPTIMA® 210
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726871.15 726871.25 726871.30 726871.50 726871.60 726874.30 726874.50 726874.60 726877.15 726877.30 726877.50 726877.60 726880.25 726880.30 726880.50 726880.60
MANA726871.15EA 365 EUR InStock
MANA726871.15 MANA726871.25 MANA726871.30 MANA726871.50 MANA726871.60 MANA726874.30 MANA726874.50 MANA726874.60 MANA726877.15 MANA726877.30 MANA726877.50 MANA726877.60 MANA726880.25 MANA726880.30 MANA726880.50 MANA726880.60
Colonnes capillaires, OPTIMA® 210
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phase.
  • Recommended for environmental analyses, especially for o-, m- and p-substituted aromatic hydrocarbons
  • Maximum temperature for isothermal operation 260 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 280 °C
50% trifluoropropyl – 50% methylpolysiloxane phase.
USP code: G6.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité