Cylindres de Nessler
Fournisseur: SciLabware
CRC320 CRC322
BIBBCRC320EA 28.2 EUR InStock
BIBBCRC320 BIBBCRC322
Cylindres de Nessler
Tubes Tubes de Nessler
Cylindres de Nessler pour la comparaison des couleurs des échantillons d'eau, de denrées alimentaires, etc
  • Tuyaux en verre borosilicaté spécialement sélectionnés
  • Livraison par paires assorties par souci d'uniformité
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité