L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfer pipettes
Fournisseur: SARSTEDT
86.1171 86.1170 86.1171.001 86.1172 86.1172.001 86.1174 86.1179 86.1180 86.1171.010 86.1173 86.1175 86.1175.001 86.1175.010 86.1176
SARS86.1171EA 0 EUR InStock
SARS86.1171 SARS86.1170 SARS86.1171.001 SARS86.1172 SARS86.1172.001 SARS86.1174 SARS86.1179 SARS86.1180 SARS86.1171.010 SARS86.1173 SARS86.1175 SARS86.1175.001 SARS86.1175.010 SARS86.1176
Transfer pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité