Capillary columns, OPTIMA® WAX
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726296.25 726296.30 726296.50 726296.60 726321.25 726321.30 726321.50 726321.60 726548.30 726549.25 726549.30 726600.25 726600.30 726600.50 726600.60
MANA726296.25EA 630 EUR InStock
MANA726296.25 MANA726296.30 MANA726296.50 MANA726296.60 MANA726321.25 MANA726321.30 MANA726321.50 MANA726321.60 MANA726548.30 MANA726549.25 MANA726549.30 MANA726600.25 MANA726600.30 MANA726600.50 MANA726600.60
Capillary columns, OPTIMA® WAX
Colonnes pour chromatographie
Polar GC phase.
  • Recommended for solvent analysis and alcohols, suitable for aqueous solutions
  • Maximum temperature for isothermal operation 240 °C (0,53 mm ID columns: 220 °C)
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 250 °C (0,53 mm ID columns: 240 °C)
Polyethylene glycol phase.
USP code: G16.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité