Capillary columns, OPTIMA WAXplus®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726381.30 726380.60 726383.30 726380.30 726381.60 726382.30
MANA726381.30EA 720 EUR InStock
MANA726381.30 MANA726380.60 MANA726383.30 MANA726380.30 MANA726381.60 MANA726382.30
Capillary columns, OPTIMA WAXplus®
Colonnes pour chromatographie
Polar GC phase with optimized crosslinking for lower column bleeding and higher temperature stability
  • Ideal for solvent analysis and alcohols, suitable for aqueous solutions
  • Maximum temperature for isothermal operation 260 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 270 °C
Polyethylene glycol phase.
USP code: G16.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité