Capillary columns, OPTIMA® FFAP
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726116.25 726116.30 726116.50 726116.60 726341.25 726341.30 726341.50 726341.60 726344.25 726344.30 726344.50 726345.30 726180.10 726346.25
MANA726116.25EA 590 EUR InStock
MANA726116.25 MANA726116.30 MANA726116.50 MANA726116.60 MANA726341.25 MANA726341.30 MANA726341.50 MANA726341.60 MANA726344.25 MANA726344.30 MANA726344.50 MANA726345.30 MANA726180.10 MANA726346.25
Capillary columns, OPTIMA® FFAP
Colonnes pour chromatographie
Polar GC phase.
  • Ideal for fatty acid methyl esters (FAMEs), free carboxylic acids
  • Maximum temperature for isothermal operation 250 °C (0,53 mm ID columns: 220 °C)
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 260 °C (0,53 mm ID columns: 240 °C)
Polyethylene glycol 2-nitroterephthalate phase.
USP code: G35 / close equivalent to G25.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité