Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-30
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723052.25 723052.50 723306.25 723308.50
MANA723052.25EA 590 EUR InStock
MANA723052.25 MANA723052.50 MANA723306.25 MANA723308.50
Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-30
Colonnes pour chromatographie
  • Nonpolar phase
  • Maximum temperature 300 °C (long-term temperature)
  • Maximum temperature 320 °C (short-term max. temperature in a temperature program)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité