Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-52
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723054.25 723310.25 723312.25
MANA723054.25EA 590 EUR InStock
MANA723054.25 MANA723310.25 MANA723312.25
Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-52
Colonnes pour chromatographie
  • Nonpolar phase
  • Maximum temperature 300 °C (long-term temperature)
  • Maximum temperature 320 °C (short-term max. temperature in a temperature program)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité