Étuves de séchage, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51029328 51029331 51029332 51029340 51029342 51029345 51029346 51029348
466-0377EA 5130 EUR InStock
466-0377 466-0341 466-0378 466-0379 466-0380 466-0342 466-0381 466-0382
Étuves de séchage, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Étuves Standard Ovens
Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display and simple to use touch button operation which is controlled by a microprocessor and automatic over-temperature alarm system to protect samples. All units are available in convenient 230 V version - no special connection required.
General Protocol ovens: General Protocol ovens provide gentle heating via natural convection ideal for high capacity routine drying and heating applications. Units have corrosion-resistant stainless steel (1.4016) inner chambers, an intuitive user interface, easy to read display and lockable castors for easy set-up, stability and mobility in the lab. There is a choice of two sizes, 400 or 750 litres, the larger unit is also available in 400 V for high temperatures and fastest heat-up and recovery times.
Faible consommation d'énergie: jusqu'à 25% d'économies par rapport aux modèles traditionnels
Protection des échantillons fragiles couplée à une uniformité de ±3,0 K et à une stabilité de température de 0,5 K à 150 °C
Possibilité d'ouvrir les portes à 180° pour une plus grande accessibilité et étagères facilement amovibles pour le nettoyage
Minuteur permettant de programmer les heures de mise en marche et d'arrêt, pour davantage d'économies d'énergie
Étuves Advanced Protocol: Les étuves Heratherm™ Advanced Protocol offrent une convection mécanique avec ventilateur à deux vitesses pour un séchage rapide et une bonne stabilité et uniformité de la température. Elles sont dotées de chambres intérieures en acier inoxydable résistant (1.4301) et d'un port d'accès pour capteurs externes permettant un contrôle indépendant des données ou pour d'autres dispositifs nécessaires à certaines configurations de test. Grâce à leur large éventail de fonctionnalités supplémentaires, ces étuves offrent polyvalence, précision et fiabilité. Elles sont disponibles dans deux tailles, 400 et 750 litres, la plus grande des deux étant également disponible en 400 V triphasé pour des températures élevées (jusqu'à 300 °C) et un chauffage rapide.
Ventilateur à vitesse lente pour les applications nécessitant un débit d'air minimal (le séchage de poudres par exemple) ou à vitesse rapide pour un séchage/chauffage rapide et une bonne stabilité et uniformité de la température
Faciles à étalonner, ces étuves garantissent une conformité durable des températures
Contrôleur programmable pour rampes de température prédéfinies ; possibilité de définir jusqu'à dix étapes de température par programme
La vitesse du ventilateur et la position du clapet d'aération sont contrôlées électroniquement et sont adaptables individuellement à chaque étape du programme pour un maximum de souplesse
Possibilité d'enregistrer jusqu'à dix programmes afin de pouvoir répéter les processus rapidement et facilement
Minuteur perfectionné doté d'une fonction marche/arrêt simple, d'un programme hebdomadaire et d'une fonction de contrôle de l'activité de l'étuve basée sur 24 heures
Informations de commande: Pour plus d'informations sur les étagères, consultez notre site Internet www.vwr.com ou contactez votre agence VWR locale.
Information de livraison: Fournies avec deux étagères; étagères supplémentaires disponibles en option.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité