Cuves de fluorescence à flux continu
Fournisseur: HELLMA
176751-85-40 131-10-40 176754-1015-40
HELL176751-85-40EA 888 EUR InStock
HELL176751-85-40 HELL131-10-40 HELL176754-1015-40
Cuves de fluorescence à flux continu
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves sont conçues avec une chambre pour minimiser la formation de bulles.
  • Raccords à vis testés à cinq bars
  • Cuvettes avec tubes d'entrée/sortie testés à trois bars
  • Surfaces de contact traitées pour réduire l'adhésion des bulles au sein de la chambre
Pour des techniques d'analyses de haute précision.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité