Colonnes capillaires, PERMABOND® CW 20 M
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723060.10 723060.25 723060.30 723060.50 723060.60 723064.10 723296.10 723296.25 723296.30 723296.50 723296.60 723321.10 723321.25 723321.30 723321.50 723321.60 723515.10 723515.25 723517.10 723517.25 723517.30 723549.10 723549.25 723549.30 723827.10 723827.25 723827.50
MANA723060.10EA 273 EUR InStock
MANA723060.10 MANA723060.25 MANA723060.30 MANA723060.50 MANA723060.60 MANA723064.10 MANA723296.10 MANA723296.25 MANA723296.30 MANA723296.50 MANA723296.60 MANA723321.10 MANA723321.25 MANA723321.30 MANA723321.50 MANA723321.60 MANA723515.10 MANA723515.25 MANA723517.10 MANA723517.25 MANA723517.30 MANA723549.10 MANA723549.25 MANA723549.30 MANA723827.10 MANA723827.25 MANA723827.50
Colonnes capillaires, PERMABOND® CW 20 M
Colonnes pour chromatographie
Polar GC phase.
  • Suitable for solvent analysis
  • Maximum temperature for isothermal operation 220 °C (0,53 mm Int.Ø columns: 200 °C)
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 240 °C (0,53 mm Int.Ø columns: 220 °C)
Polyethylene glycol (20 kD) phase.
USP code: G16.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité