Colonnes capillaires, PERMABOND® FFAP
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723116.10 723116.25 723116.30 723116.50 723116.60 723180.10 723180.20 723181.10 723341.25 723341.30 723341.50 723341.60 723344.10 723344.25 723344.30 723344.50 723344.60 723356.25 723356.50 723555.10 723555.25 723555.50 723830.10 723830.25 723830.50 723936.25 723936.50
MANA723116.10EA 273 EUR InStock
MANA723116.10 MANA723116.25 MANA723116.30 MANA723116.50 MANA723116.60 MANA723180.10 MANA723180.20 MANA723181.10 MANA723341.25 MANA723341.30 MANA723341.50 MANA723341.60 MANA723344.10 MANA723344.25 MANA723344.30 MANA723344.50 MANA723344.60 MANA723356.25 MANA723356.50 MANA723555.10 MANA723555.25 MANA723555.50 MANA723830.10 MANA723830.25 MANA723830.50 MANA723936.25 MANA723936.50
Colonnes capillaires, PERMABOND® FFAP
Colonnes pour chromatographie
Polar GC phase.
  • Recommended for fatty acid methyl esters (FAMEs) and free carboxylic acids
  • Maximum temperature for isothermal operation 220 °C (0,53 mm Int.Ø columns: 200 °C)
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 240 °C (0,53 mm Int.Ø columns: 220 °C)
Polyethylene glycol 2-nitroterephthalate phase.
USP code: close equivalent to G25 / G35.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité