Kits d'extraction QuEChERS
Fournisseur: Agilent
5982-7755 5982-5550 5982-5555 5982-5650 5982-5755 5982-5850 5982-6550 5982-6555 5982-6650 5982-6755 5982-7550 5982-7555 5982-7650 5982-5650CH 5982-5755CH 5982-5550CH 5982-5555CH 5982-1010
HEWL5982-7755EA 525 EUR InStock
HEWL5982-7755 HEWL5982-5550 HEWL5982-5555 HEWL5982-5650 HEWL5982-5755 HEWL5982-5850 HEWL5982-6550 HEWL5982-6555 HEWL5982-6650 HEWL5982-6755 HEWL5982-7550 HEWL5982-7555 HEWL5982-7650 HEWL5982-5650CH HEWL5982-5755CH HEWL5982-5550CH HEWL5982-5555CH HEWL5982-1010
Kits d'extraction QuEChERS
Colonnes pour chromatographie
Étape 1: Extraction
Choisissez le kit de sels d'extraction en fonction de votre méthode d'analyse, AOAC ou EN. Les sels d'extraction tamponnés se prêtent à des pesticides plus liables. L'ajout d'un solvant, puis de sels à un échantillon de fruit ou de légume broyé (10 ou 15 g) vous permet d'extraire les pesticides d'intérêt dans la couche organique. Cependant, l'ajout d'un échantillon alimentaire avec un pourcentage élevé d'eau directement aux sels peut créer une réaction exothermique susceptible d'affecter la récupération des analytes.
  • Disponible avec ou sans tubes à centrifuger et bouchons de 50 ml
  • Ajoutez une solution de MgSO4, de NaCl ou d'autres sels pour la mise en mémoire tampon ; pré-pesée en sachet de solvants anhydres
Les sels et tampons QuEChERS sont conditionnés dans des sachets de solutions anhydres. Cela vous permet de les ajouter après avoir ajouté votre solvant à l'échantillon, comme indiqué dans les méthodologies QuEChERS.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité