Colonnes HPLC, Pursuit™ UPS2,4
Fournisseur: VARIAN
A8120050X030H A8100030X020H A8100050X020H A8120030X020H A8120050X020H A8120100X020H A8120100X030H
VARIA8120050X030HEA 0 EUR InStock
VARIA8120050X030H VARIA8100030X020H VARIA8100050X020H VARIA8120030X020H VARIA8120050X020H VARIA8120100X020H VARIA8120100X030H
Colonnes HPLC, Pursuit™ UPS2,4
Colonnes pour chromatographie
Pursuit™ UPS 2,4 columns couple highly efficient, fast separations with superior ease-of-use. They are designed for solvent applications and samples where lifetime and back pressure are important concerns.
  • Minimal clogging and back pressure issues ensure easy of use and enhanced column life times
  • Ideal for use with 'greener' viscous solvents to reduce potential environmental hazards
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité